tri-Potasio citrato monohidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
244210010 244210050
ACRO244210010EA 60.5 EUR
ACRO244210010 ACRO244210050
tri-Potasio citrato monohidrato 99%, extra puro
tri-Potasio citrato monohidrato
Formula: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Pto. de fusión: 180 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150442
Núm. CAS: 6100-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 6 %
Acidity/alkalinity Passes test
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %