2,5-Dihidrofurano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
244780250 244781000
ACRO244780250EA 70.8 EUR
ACRO244780250 ACRO244781000
2,5-Dihidrofurano 98%
2,5-Dihidrofurano
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 66…67 °C (760mbar)
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: –016 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003219
Núm. CAS: 1708-29-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %