Propyl chloroformate 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

245291000 245290250
ACRO245291000EA 219 EUR
ACRO245291000 ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate
Formula: C₄H₇ClO₂
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000649
Núm. CAS: 109-61-5
UN: 2740
ADR: 6.1,I

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR