meso-Hydrobenzoin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
247680050 247680250
ACRO247680050EA 79 EUR
ACRO247680050 ACRO247680250
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Pto. de fusión: 136…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064253
Núm. CAS: 579-43-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥94 %