6-Metilnicotinato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
248210020 248210100
ACRO248210020EA 59.1 EUR
ACRO248210020 ACRO248210100
6-Metilnicotinato de metilo 97%
6-Metilnicotinato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 108…110 °C (22,5 mmHg)
Pto. de fusión: 31…37 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006340
Núm. CAS: 5470-70-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %