cis-1,2-Diaminociclohexano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: cis-Cyclohexane-1,2-diamine, (±)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
248660010 248660050
ACRO248660010EA 87.4 EUR
ACRO248660010 ACRO248660050
cis-1,2-Diaminociclohexano 97%
cis-1,2-Diaminociclohexano
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (14mbar)
Densidad: 0,952 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063746
Núm. CAS: 1436-59-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %