Sodium-tert-pentyloxide 30% in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
252531000 252538000
252531000.EA 90.2 EUR
252531000. 252538000.
Sodium-tert-pentyloxide 30% in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Sodium-tert-pentyloxide
Formula: C₅H₁₁NaO
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064245
Núm. CAS: 14593-46-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HClO4 ≥30 %