4-Amino-6-clorobenceno-1,3-disulfonamida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide
251850050 251851000
ACRO251850050EA 32.3 EUR
ACRO251850050 ACRO251851000
4-Amino-6-clorobenceno-1,3-disulfonamida 98%
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Formula: C₆H₈ClN₃O₄S₂
MW: 285,7300 g/mol
Pto. de fusión: 260…263 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007933
Núm. CAS: 121-30-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 260 to 264 °C
HPLC ≥97.5 %