Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
252598000 252591000
252598000.EA 461 EUR
252598000. 252591000.
Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M in THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium chloride
Formula: C₂H₃ClMg
Pto. Ebullición: 66 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013594
Núm. CAS: 3536-96-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy yellow to dark brown Solution
Titration Active base 1.68 to 1.72 M