3,3-Dimetilbutiraldehído
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutanal
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 73.5 EUR
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Dimetilbutiraldehído
3,3-Dimetilbutiraldehído
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 104…106 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 0,798 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042807
Núm. CAS: 2987-16-8
UN: 1989
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %