L-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
259940010 259940050
ACRO259940010EA 44.8 EUR
ACRO259940010 ACRO259940050
L-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
L-(-)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
Formula: C₄H₇NO₂·HBr
Pto. de fusión: 236…238,9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674493
Núm. CAS: 15295-77-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -20.5° to -22.5° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)