Acetato de litio, anhidro 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Litio acetato
268640010 268640050
ACRO268640010EA 246 EUR
ACRO268640010 ACRO268640050
Acetato de litio, anhidro 99%, extra puro
Acetato de litio
Formula: H₃CCOOLi
MW: 65,99 g/mol
Pto. de fusión: 280…285 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013057
Núm. CAS: 546-89-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)