Potasio cloruro 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potassiumchloride
268960250 268961000
ACRO268960250EA 126 EUR
ACRO268960250 ACRO268961000
Potasio cloruro 99.999% (trace metals basis)
Potasio cloruro
Formula: KCl
Pto. Ebullición: 1420 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 770 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm