Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico
274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 1700 EUR
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES)
Formula: C₆H₁₃NO₄S
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006181
Núm. CAS: 4432-31-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)