N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: BOC-L-Methionine, N-Boc-L-methionine, (tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine, Boc-Met-OH
275630050 275630250
ACRO275630050EA 27.3 EUR
ACRO275630050 ACRO275630250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 99+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄S
MW: 249,33 g/mol
Pto. de fusión: 47…53 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065586
Núm. CAS: 2488-15-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 55 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -21.5° to -24.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %