2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
278220010 278220050
ACRO278220010EA 70.2 EUR
ACRO278220010 ACRO278220050
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno
Formula: C₄Br₂N₂O₄S
MW: 331,94 g/mol
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015537
Núm. CAS: 52431-30-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥94 %