Potasio hidróxido 1 N in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
278400010 278400025 278400250
ACRO278400010EA 39.2 EUR
ACRO278400010 ACRO278400025 ACRO278400250
Potasio hidróxido 1 N in water
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,05 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 N Exact strength on the certificate of analysis