DL-Isoserine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
279670010 279672500
ACRO279670010EA 230 EUR
ACRO279670010 ACRO279672500
DL-Isoserine 98%
DL-Isoserine
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. de fusión: 235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008138
Núm. CAS: 565-71-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %