Piridina 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Azabenzene, Azine
290860010
290860025
290860100
290861000
ACRO290860010EA
170
EUR
ACRO290860010
ACRO290860025
ACRO290860100
ACRO290861000
Piridina 99+% para análisis
Piridina
Formula:
C₅H₅N MW: 79.1 g/mol Pto. Ebullición: 115…116 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 0.978 g/cm³ Pto. de inflamación: 17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011732 Núm. CAS: 110-86-1 UN: 1282 ADR: 3 II Índice Merck: 13,08060 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.002 % |
Ammonia (NH3) | ≤0.002 % |