Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
291700010 291700050
ACRO291700010EA 231 EUR
ACRO291700010 ACRO291700050
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Tris(trimethylsilyl)phosphine
Formula: [(CH₃)₃Si]₃P
Pto. Ebullición: 243…244 °C
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00015487
Núm. CAS: 15573-38-3
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %