Ácido acético 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
295310050 295310250
ACRO295310050EA 111 EUR
ACRO295310050 ACRO295310250
Ácido acético 99+%, extra puro
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Pto. Ebullición: 117…118 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 16…16,5 °C
Densidad: 1,048 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
UN: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.04 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.0 %