2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
297930100 297930500
ACRO297930100EA 38.1 EUR
ACRO297930100 ACRO297930500
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Pto. Ebullición: 67…70 °C (2,8 mmHg)
Densidad: 1,431 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006567
Núm. CAS: 33884-43-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %