n-Hexyllithium 33% (w/w) 2.5 N in hexane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
301651000 301658000
301651000.EA 52.8 EUR
301651000. 301658000.
n-Hexyllithium 33% (w/w) 2.5 N in hexane, AcroSeal®
n-Hexyllithium
Formula: C₆H₁₃Li
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191446
Núm. CAS: 21369-64-2
UN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.39 to 2.55 M
Free base ≤1 %