N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TSTU, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate
303190010 303190050
ACRO303190010EA 45.8 EUR
ACRO303190010 ACRO303190050
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 97%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Formula: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
MW: 301,05 g/mol
Pto. de fusión: 194…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077875
Núm. CAS: 105832-38-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 13.40 to 14.52 % (N)