Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
303220010 303220050
ACRO303220010EA 47.8 EUR
ACRO303220010 ACRO303220050
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico 98%
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico
Formula: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Pto. Ebullición: 256…258 °C (760 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012375
Núm. CAS: 1205-30-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 263 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure