L-Cysteine methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Cys-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
303240250 303240050
ACRO303240250EA 114 EUR
ACRO303240250 ACRO303240050
L-Cysteine methyl ester hydrochloride 98%
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Formula: C₄H₉NO₂S·HCl
MW: 171,7 g/mol
Pto. de fusión: 143…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038998
Núm. CAS: 18598-63-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.2° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)