L-Lisina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: L(+)-Lisina, (S)-(+)-Lisina, H-Lys-OH
303341000 303345000
ACRO303341000EA 136 EUR
ACRO303341000 ACRO303345000
L-Lisina 98%
L-Lisina
Formula: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 214…216 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064433
Núm. CAS: 56-87-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)