N-Metilftalimida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylisoindoline-1,3-dione
305100050 305100250 305101000
ACRO305100050EA 25 EUR
ACRO305100050 ACRO305100250 ACRO305101000
N-Metilftalimida 98%
N-Metilftalimida
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Pto. Ebullición: 286
Pto. de fusión: 129…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023063
Núm. CAS: 550-44-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
HPLC ≥97.5 %