Methyl mercaptan sodium salt 95%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
305710050 305710010 305710250 305711000
ACRO305710050EA 124 EUR
ACRO305710050 ACRO305710010 ACRO305710250 ACRO305711000
Methyl mercaptan sodium salt 95%, puro
Methyl mercaptan sodium salt
Formula: CH₃NaS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174316
Núm. CAS: 5188-07-8
UN: 2921
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or granular powder
Titration Iodimetric 94 to 106 %