Phenylmaleic anhydride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
310400010 310400100
ACRO310400010EA 33 EUR
ACRO310400010 ACRO310400100
Phenylmaleic anhydride 99%
Phenylmaleic anhydride
Formula: C₁₀H₆O₃
Pto. Ebullición: 122…125 °C (,2Torr)
Pto. de fusión: 119…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015472
Núm. CAS: 36122-35-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥98.5 %