Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
313300100 313300500
ACRO313300100EA 72.2 EUR
ACRO313300100 ACRO313300500
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Bis(trimethylsilyl)malonate
Formula: C₉H₂₀O₄Si₂
Pto. Ebullición: 63…66 °C (1 mmHg)
Densidad: 0,972 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009631
Núm. CAS: 18457-04-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %