(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
313380100 313380500
ACRO313380100EA 75.3 EUR
ACRO313380100 ACRO313380500
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Formula: C₆H₁₂ClNSi
MW: 161,70 g/mol
Pto. Ebullición: 230…235 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001969
Núm. CAS: 18156-15-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %