Clorotripropilsilano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
313930050 313930250
ACRO313930050EA 75.4 EUR
ACRO313930050 ACRO313930250
Clorotripropilsilano 98%
Clorotripropilsilano
Formula: C₉H₂₁ClSi
Pto. Ebullición: 199…200 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,882 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000508
Núm. CAS: 995-25-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %