Plomo (II) nitrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
315240010 315240025 315242500
ACRO315240010EA 109 EUR
ACRO315240010 ACRO315240025 ACRO315242500
Plomo (II) nitrato 99% para análisis
Plomo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
MW: 331,21 g/mol
Pto. de fusión: 470 °C (desc.)
Densidad: 4,53 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (10 % in dilute HNO3)