Chloromethyl chlorosulphate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
330800010 330800050 330800250
ACRO330800010EA 65.6 EUR
ACRO330800010 ACRO330800050 ACRO330800250
Chloromethyl chlorosulphate 97%
Chloromethyl chlorosulphonate
Formula: CH₂Cl₂O₃S
Pto. Ebullición: 45…50 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041547
Núm. CAS: 49715-04-0
UN: 3390
ADR: 6.1,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %