tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
331671000 331678000
331671000.EA 106 EUR
331671000. 331678000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Formula: C₄H₉ClMg
Densidad: 0,931 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000465
Núm. CAS: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 19 to 21 %