Mannide monooleate
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-O-[(9Z)-9-Octadecenoyl]-D-glucopyranose, (Z)-dianhydro-D-mannitol, mono-9-octadecenoate, D-Glucopyranose, 1-O-[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]-
332130250 332131000
332130250.EA 84.9 EUR
332130250. 332131000.
Mannide monooleate
Mannide monooleate
Formula: C₂₄H₄₄O₇
MW: 444,609 g/mol
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840565
Núm. CAS: 25339-93-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 90 to 100 mg KOH/g
Iodine value 70 to 78 g I2/100 g
Saponification value 164 to 172 mg KOH/g