Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
335100500 335100010 335100051
ACRO335100500EA 41 EUR
ACRO335100500 ACRO335100010 ACRO335100051
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, puro
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Formula: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150137
Núm. CAS: 13268-42-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 %