4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
337160500 337162500
ACRO337160500EA 206 EUR
ACRO337160500 ACRO337162500
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate 99%
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate
Formula: C₁₆H₁₈O₈.xH₂O
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03791284
Núm. CAS: 38597-12-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (5% soln. in DMF) clear, practically colorless