tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1-dimethylethyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate, (3R)-3-Phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, Benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester,(bR)-
337882500 337880010
ACRO337882500EA 189 EUR
ACRO337882500 ACRO337880010
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Formula: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798309
Núm. CAS: 161671-34-7
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Specific optical rotation +17° to +22° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥96.0 %