Borato de trimetilo 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
346121000 346128000
346121000.EA 46.8 EUR
346121000. 346128000.
Borato de trimetilo 99%, AcroSeal®
Borato de trimetilo
Formula: C₃H₉BO₃
MW: 103.91 g/mol
Pto. Ebullición: 68…69 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0.915 g/cm³
Pto. de inflamación: –8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008346
Núm. CAS: 121-43-7
UN: 2416
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,09842
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %