Vitamin A acetato 1,5 MIU/g in sunflower oil estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetato de retinilo
346321000 346325000
ACRO346321000EA 157 EUR
ACRO346321000 ACRO346325000
Vitamin A acetato 1,5 MIU/g in sunflower oil estabilizado
Acetato de retinilo
Formula: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328.49 g/mol
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019413
Núm. CAS: 127-47-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown-yellow Partly crystalline when cooled
Assay 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A)
Identification (TLC): conforms
Stabilizer BHT
Related substances ≤0.14 (A370/A326)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤15 meq/kg