(S)-cis-Verbenol 97% (sum of isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
347330050 347330250
ACRO347330050EA 134 EUR
ACRO347330050 ACRO347330250
(S)-cis-Verbenol 97% (sum of isomers)
(S)-cis-Verbenol
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. de fusión: 62…68 °C
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065444
Núm. CAS: 18881-04-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 72 °C
GC ≥96.0 % (sum of isomers)
Specific optical rotation +9° to +11° (20 °C, 589 nm) (C=2, ethyl alcohol)