(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
348380010
ACRO348380010EA 272 EUR
ACRO348380010
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Formula: C₅H₁₂N₂
MW: 100,17 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C (11 mmHg)
Densidad: 0,933 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191745
Núm. CAS: 69500-64-7
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.5° to +20.5° (20°C, 589 nm) (C=1, Chloroform)