2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
349900050 349901000
ACRO349900050EA 32.5 EUR
ACRO349900050 ACRO349901000
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Formula: C₁₆H₃₄O₄
Pto. Ebullición: 55…57 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053715
Núm. CAS: 78-63-7
UN: 3103
ADR: 5.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.3 % (Hydroperoxides) as 2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethyl-hexane