Ácido orotico, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
352880100 352881000
ACRO352880100EA 44.2 EUR
ACRO352880100 ACRO352881000
Ácido orotico, anhidro 98%
Ácido orotico
Formula: C₅H₄N₂O₄
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006027
Núm. CAS: 65-86-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %