2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
353690100 353690500
ACRO353690100EA 184 EUR
ACRO353690100 ACRO353690500
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide 95% estabilizado
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide
Formula: C₁₄H₁₉BrO₉
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063686
Núm. CAS: 3068-32-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)