Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

358890010 358890050
ACRO358890010EA 63.6 EUR
ACRO358890010 ACRO358890050
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formula: C₁₀H₂₀B₂O₄
Pto. de fusión: 178…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093062
Núm. CAS: 201733-56-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR