Silicagel C18-RP 17% C (∼0,7 mmol/g) Ø 48-65 µm
Proveedor: Thermo Scientific
360120500 360122500
ACRO360120500EA 263 EUR
ACRO360120500 ACRO360122500
Silicagel C18-RP 17% C (∼0,7 mmol/g) Ø 48-65 µm
Silica gel C18-RP
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00241275
Núm. CAS: 71889-02-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Particle size 48.2 to 65.3 µm (D50)
Loading ≥0.67 mmol/g (Molecular)
Specific surface area 500 to 600 m²/g
Pore volume 0.80 to 1.00 ml/g
Carbon (C) ≥16 %
Volatile matter ≤4 % (110°C)