3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopyridine-2,5-diamine, 2,5-Diamino-3-bormopyridine, 3-Bromanylpyridine-2,5-diamine
360660010 360660050
ACRO360660010EA 91.8 EUR
ACRO360660010 ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188,028 g/mol
Pto. de fusión: 117…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427651
Núm. CAS: 896160-69-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %